DH33
90070559, insect embryo, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
DH33, 90070559
Origine biologica
insect embryo
Modalità di accrescimento
Semi-adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Drosophila embryo
Descrizione della linea cellulare
Derived from Drosophila embryo, useful in virus studies, particularly picornaviruses and rhabdoviruses.
Applicazioni
Virus studies
Terreno di coltura
Schneider′s Insect Medium + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to tissue culture flask, shake gently to dislodge; 25°C; No CO2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)