PA-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90013101, human ovary, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human ovary
Confezionamento
tube of 5 μg 90013101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90013101-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, pseudodiploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian ovary teratocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from ascitic fluid cells of a 12 year old Caucasian female with teratocarcinoma of the ovary. The cells produce tumours in nude mice.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,12
D13S317: 9,10
D16S539: 9,12
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 15,17
CSF1PO: 9,12
D13S317: 9,10
D16S539: 9,12
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 15,17
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (Heat Inactivated).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)