AK-D
89071903, feline lung, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
AK-D, 89071903
Origine biologica
feline lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Diploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Foetal cat lung normal
Descrizione della linea cellulare
A clonal derivative of mass cultures of foetal feline lung after 14 passages in vitro. Susceptible to panleukopenia, feline herpes and feline picornaviruses.
Applicazioni
Virus studies: panleucopenia, feline herpes and feline picornaviruses
Terreno di coltura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin and 0.03% EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)