Documenti fondamentali
HFL1
89071902, human lung (fetal), Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
HFL1, 89071902
Origine biologica
human lung (fetal)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human foetal lung fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Derived from a 16-18 week old human foetus. Finite lifespan; capable of at least 57 population doublings.
Applicazioni
Virus studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9,11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,9
vWA: 17
Terreno di coltura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)