Documenti fondamentali
LL29 (AnHa)
87112508, human lung, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
LL29 (AnHa), 87112508
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46; diploid
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian diploid lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from a biopsy taken from a 26 year old Caucasian male with idiopathic pulmonary fibrosis.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
Coon′s modified Ham′s F12 or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. A further 9 population doublings expected.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)