NG115-401L
87032003
About This Item
Origine biologica
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Glial
Prodotti
IR-substance P-like material
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
Descrizione della linea cellulare
A somatic hybrid derived by the hybridisation of the clonal mouse neuroblastoma N115TG-2 and the clonal rat glioma C6BV-1. The cells produce significant amounts of IR-substance P-like material.
Applicazioni
Hybridisation and fusion partner studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)