Detroit 551
86082802, human skin (embryonic), Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Detroit 551, 86082802
Origine biologica
human skin (embryonic)
Confezionamento
tube of 5 μg 86082802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86082802-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian embryo skin
Descrizione della linea cellulare
Derived from a skin biopsy of a normal Caucasian female embryo. Cells may be considered normal and may serve as controls for study of cells having mutant chromosomes. Cells support growth of herpes viruses and SV40 virus can induce transformation.
Applicazioni
Chromosome and virus studies (Normal control): herpesviruses, SV40
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 18
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 18
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan; at most 25 subcultures from original tissue.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)