HeLa B
85060701, human cervix, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HeLa B, 85060701
Origine biologica
human cervix
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Aneuploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human cervix carcinoma
Descrizione della linea cellulare
A derivative of HeLa, the first aneuploid, epithelial-like line derived from human tissue and maintained by serial subculture. Identified as a contaminant in many subsequently derived lines, due to poor culture techniques. Susceptible to poliovirus 1 and Ad 3.
Applicazioni
Tumourigenicity and virus studies: poliovirus 1 and Ad 3
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)