LO68 cell line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10092311, human lung, Epithelial-like: cells are spindle-shaped with few vacuoles
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human lung
Descrizione
Human malignant mesothelioma
Confezionamento
tube of 5 μg 10092311-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10092311-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial-like: cells are spindle-shaped with few vacuoles
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)