Mero-48a
9100104, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Mero-48a, 09100104
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Number of chromosomes 71-75
Morfologia
Mixed epithelial and spindle shaped
Prodotti
Epithelial membrane antigen (EMA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
Descrizione della linea cellulare
Mero-48a was derived from autopsy tumour material from the pleural cavity
Applicazioni
Investigation of the properties of malignant mesothelioma cells and the development of new diagnostic methods.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 17,18
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 17,18
Terreno di coltura
Hams F10 + 15% FCS + 2mM Glutamine
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Population doubling approx 24 hours
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)