C7988
Anti-Cre antibody, Mouse monoclonal
clone 7-23, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Mouse Anti-Recombinase cre
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7-23, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38 kDa
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using recombinant Cre recombinase
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunostaining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?