C6930
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 19 antibody produced in mouse
clone A53-B/A2, tissue culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-CK19, Anti-K19, Anti-K1CS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A53-B/A2, monoclonal
PM
antigen 40 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:50 using formalin-fixed, paraffin-embedded, human tissue sections
microarray: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT19(3880)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- for immunoblotting, for immunocytochemistry,
- for immunofluorescence,
- as a marker of premalignant lesions of the oral epithelium, to label cytokeratin in formalin-fixed or Carnoy-fixed, paraffin embedded tissue and in frozen sections of human tissue, to label simple epithelia and basal cells of noncornifying stratified squamous epithelia.
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?