C4403
Calcium Ionophore A23187 mixed calcium magnesium salt
Approximate 1:15 molar ratio Ca:Mg.
Sinonimo/i:
Calcimycin, Calcium Ionophore mixed calcium magnesium salt
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Mg++].[Ca++].CNc1ccc2oc(CC3OC4(CCC3C)OC(C(C)CC4C)C(C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H37N3O6.Ca.Mg/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;;/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);;/q;2*+2
HKVXGTQLKZNXPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)