C4238
CNS-1102
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Aptiganel hydrochloride, Cerestat, N-(3-Ethylphenyl)-N-methyl-N’-1-naphthalenylguanidine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble 17 mg/mL
DMSO: soluble 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CCc1cccc(c1)N(C)C(=N)Nc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C20H21N3.ClH/c1-3-15-8-6-11-17(14-15)23(2)20(21)22-19-13-7-10-16-9-4-5-12-18(16)19;/h4-14H,3H2,1-2H3,(H2,21,22);1H
CKAKVKWRMCAYJD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)