Key Documents
C40300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g C403001-01
pkg of 1 × 10 g C403010-01
Dimensione pori
1000 Å
Capacità
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
−20°C