Key Documents
C30300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g C303001-01
pkg of 1 × 10 g C303010-01
Dimensione pori
500 Å
Capacità
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3