C-24215
Melanocyte Growth Medium
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Articoli
Primary Human Epidermal Melanocytes and growth media optimized for in vitro cultivation of human melanocytes, human pigment epithelial cells, melanoma cells, and neuronal cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.