Documenti fondamentali
C213030
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac) Phosphoramidite
configured for ABI
Sinonimo/i:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H64N5O9PSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
902.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Origine biologica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Stato
powder
tecniche
oligo synthesis: suitable
Impurezze
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
Colore
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ABI
Profilo del nucleoside
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2,1-12H3,(H,49,50,53,54)/t40-,42-,43-,44-,62?/m1/s1
QKWKXYVKGFKODW-YOEDQOPESA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)