C1618
Cibenzoline
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole succinate, Cibenol, Cipralan, Exacor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to brown
Solubilità
H2O: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
XFUIOIWYMHEPIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.