C-14053
Human Aortic Smooth Muscle Cells (HAoSMC)
1 million cells per pellet
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human aorta
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
Morfologia
(smooth muscle)
applicazioni
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Malattie correlate
hypertension; cardiovascular diseases
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Stato fisico
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.