C1374
CDK6/CyclinD1, active, His/GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CCND1, Cell division protein kinase 6, BCL1, CDK6, D11S287E, MGC59692, PLSTIRE, PRAD1, U21B31
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
7.9-10.7 nmol/min·mg
PM
CDK6 subunit ~40 kDa
cyclin D1 ~61 kDa
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CCND1(595) , CDK6(1021)
Descrizione generale
This recombinant product was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His-tag on CDK6, and a GST-tag on Cyclin D1.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)