C-12660
Human Renal Cortical Epithelial Cells (HRCEpC)
500,000 cryopreserved cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human kidney (cortex)
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
(epithelial)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Primary human renal epithelial cells and low-serum growth medium from PromoCell are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the kidney. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.