C-12004
Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK)
Adult, single donor, 500,000 proliferating cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human epidermis
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
( epidermal)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.