BMSIPD960025BS
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPD9600-25BS
Diam. particelle
25 mm
Compatibilità
50mL stainless steel grinding jars
Descrizione generale
Pack of loose 25mm Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)