BMSD113450
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 5 mm, acid washed
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1134-50
Diam. particelle
5 mm
Descrizione generale
Beads are alcohol washed and heat treated to remove contaminants and render them nuclease and protease free
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)