B9655
Anti-Avidin antibody, Mouse monoclonal, biotin conjugate
clone WC19.10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Avidin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
WC19.10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
direct ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?