Documenti fondamentali
B1189
Sigma-Aldrich
β-Casomorphin 1-7 human
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Forma fisica
lyophilized solid
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3