Documenti fondamentali
AXYTGL200RD57RS
Gel cutting tips
O.D. 0.57 mm, round, racked, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Corning TGL-200RD-57-R-S
Confezionamento
pkg of 2x200tips/cs
D.E.
0.57 mm
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)