AXYTF50RS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 50 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TF-50-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
50 μL
Volume
50 μL
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYTF50RS |