AXYT200YSTK
Pipette tips, universal fit
stacked racks, size 200 μL, yellow, pkg of 10x480tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Prodotti consigliati
Materiali
yellow
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-200-Y-STK
Corning
Confezionamento
pkg of 10x480tips/cs
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Colore
yellow
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)