AXYSCT200SSAS
Screw cap tube
self-standing, size 2.0 mL, assorted colors, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-200-SS-A-S
Corning
Confezionamento
pkg of 8x500caps/cs
Misura
2.0 mL
Colore
assorted colors
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)