Documenti fondamentali
AXYRESSW96LPSI
AxyVoir reservoir
96 bottom, low profile, single well, individually wrapped, 25 ea of, sterile
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.13
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc RES-SW96-LP-SI
Corning
Confezionamento
25 ea of
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)