Documenti fondamentali
AXYRESMW8LP
Reservoir
8 channel, low profile multiwells, size 4 mL, 25 ea of
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.22
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc RES-MW8-LP
Corning
Confezionamento
25 ea of
Misura
4 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)