AXYPDW20C
Deep well plate
size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs
Sinonimo/i:
Pipette tips for Velocity
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottom
round bottom wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-DW-20-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x5plates/cs
Misura
2.0 mL
96 wells
Compatibilità
suitable for PCR
Categorie correlate
Descrizione generale
- Axygen® deep well and assay microplates are made of chemically resistant and temperature resistant high-quality polypropylene.
- Ideal for sample collection, invitro growth chamber, and long-term storage.
- The round-well design of the microplate ensures complete sample recovery.
- The plates can be sealed using a heat-sealing film for sample protection.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYPDW20C |