Documenti fondamentali
AXYPCR384LC480WNF
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
no film, size 384 wells, white, pkg of 5x10plates/cs
Sinonimo/i:
PCR microplate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
conical bottom white polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt Full skirt
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-384-LC480-W-NF
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
30 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
30 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)