Documenti fondamentali
AXYPCR24C
Corning® Axygen® 24 Well PCR Microplate
clear, size 24 wells, : no, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
Sinonimo/i:
Corning® Axygen® PCR Microplate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali:
conical bottom clear polypropylene wells
Volume massimo:
200 μL
Misura:
24 wells
Volume d’esercizio:
200 μL
Materiali
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-24-C
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
200 μL
Misura
24 wells
Volume d’esercizio
200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)