Key Documents
AXYPCR0108LPRTW
Axygen low profile 0.1 mL thin wall PCR strip tubes & real time strip caps
white
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Materiali
cap (strip caps)
polypropylene
white
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 125 ea
case of 1250 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning PCR0108LPRTW
Volume d’esercizio
5-125 μL
Compatibilità
suitable for (RTPCR)