Documenti fondamentali
AXYMTX1250C
Matrix pipette tips
capacity 1250 μL, pkg of 10x500tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MTX-1250-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x500tips/cs
Capacità
1250 μL
Volume
1250 μL
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYMTX1250C