AXYMCT200LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 2.0 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-200-L-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x250tubes/cs
Misura
2.0 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Tipo di binding
(ultra-low retention)
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYMCT200LC |