AXYHTF10CBKHTRS
Axygen CO-RE style liquid level sensing filter tip
capacity 10 μL, case of 24 racks, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.13
Capacità:
10 μL
Sterilità:
γ-irradiated
sterile
sterile
Caratteristiche:
liquid level sensing
Confezionamento:
case of 2304 tips racked
case of 24 racks
case of 24 racks
Produttore/marchio commerciale:
Corning HTF10CBKHTRS
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
liquid level sensing
Confezionamento
case of 2304 tips racked
case of 24 racks
Produttore/marchio commerciale
Corning HTF10CBKHTRS
Capacità
10 μL
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)