AXYHGB1530MC15
Corning® Axygen® 30 well MC comb for use with 15 cm gel system
clear, thickness (1.5 mm), non-sterile
Sinonimo/i:
gel system accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning HGB15-30MC-15
Spessore
(1.5 mm)
Colore
clear
Categorie correlate
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYHGB1530MC15 |