AV49670
Anti-SLC22A23 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-DKFZP434F011, Anti-FLJ22174, Anti-SLC22A23, Anti-Solute carrier family 22, member 23
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
pig, horse, rabbit, mouse, human, rat, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC22A23(63027)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3