AV48056
Anti-ST14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HAI, Anti-MT-SP1, Anti-MTSP-1, Anti-MTSP1, Anti-PRSS14, Anti-SNC19, Anti-Suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma), Anti-TADG-15
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
95 kDa
Reattività contro le specie
pig, human, mouse, bovine, rat, horse
Confezionamento
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ST14(6768)
Descrizione generale
Rabbit Anti-ST14 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and rabbit ST14.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)