AV47093
Anti-SV2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0736, Anti-SV2, Anti-Synaptic vesicle glycoprotein 2A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
83 kDa
Reattività contro le specie
human, guinea pig, mouse, bovine, horse, dog, rabbit, rat
Confezionamento
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SV2A(9900)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)