AV46800
Anti-ST3GAL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Gal-NAc6S, Anti-SIAT4B, Anti-ST3 β-galactoside α-2,3-sialyltransferase 2, Anti-ST3GALII, Anti-ST3GalA.2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
dog, guinea pig, rat, human, mouse, horse, bovine, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ST3GAL2(6483)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3