AV39341
Anti-TRIM62 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Tripartite motif-containing 62
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
54 kDa
Reattività contro le specie
rat, pig, bovine, mouse, horse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TRIM62(55223)
Categorie correlate
Descrizione generale
Rabbit Anti-TRIM62 antibody recognizes canine, human, mouse, rat, and bovine TRIM62.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1