AV32536
Anti-CCRN4L antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CCR4 carbon catabolite repression 4-like (S. cerevisiae)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
48 kDa
Reattività contro le specie
human, horse, bovine, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCRN4L(25819)
Descrizione generale
Rabbit Anti-CCRN4L antibody recognizes bovine, rat, mouse, and human CCRN4L.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3