AV100654
Anti-ATF5 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Activating transcription factor 5
About This Item
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
31 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF5(22809)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3