AMAB91832
Anti-CDKN1A antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13081, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CAP20,CDKN1,CIP1,P21,p21CIP1,p21Cip1/Waf1,SDI1,WAF1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL13081, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CDKN1A(1026)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1