AMAB91817
Anti-MLANA antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12864, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
MART1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL12864, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MLANA(2315)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Sequenza
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1